Documenti fondamentali
765910
Sigma-Aldrich
Potassium tri(3,5-dimethyl-1-pyrazolyl)borohydride
97%
Sinonimo/i:
Potassium hydrotris(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)borate, Scorpionates, Tp ligand
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22BKN6
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
292-301 °C
Stringa SMILE
[K+].Cc1cc(C)n(n1)[BH-](n2nc(C)cc2C)n3nc(C)cc3C
InChI
1S/C15H22BN6.K/c1-10-7-13(4)20(17-10)16(21-14(5)8-11(2)18-21)22-15(6)9-12(3)19-22;/h7-9,16H,1-6H3;/q-1;+1
NTWZGFNSHCFHIJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Scorpionate ligand
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Brendan J Liddle et al.
The Journal of organic chemistry, 72(25), 9794-9797 (2007-11-13)
The preparation of three tris(pyrazolyl)toluidines from trifluoromethylaniline reagents is described that likely takes advantage of (quinoidal) resonance-stabilized activation of the C-F bonds. Subsequent transformations lead to two additional (for a total of five new) tris(pyrazolyl)methylaryls. This simple reaction is remarkable