Documenti fondamentali
759155
Sigma-Aldrich
1,3-Di(2-pyridyl)-1,3-propanedione
97%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(2-pyridyl)-1,3-propanedione, 1,3-Di-2-pyridinyl-1,3-propanedione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
104-109 °C
Stringa SMILE
O=C(CC(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C13H10N2O2/c16-12(10-5-1-3-7-14-10)9-13(17)11-6-2-4-8-15-11/h1-8H,9H2
DCGUVLMWGIPVDP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)