Documenti fondamentali
00797
Sigma-Aldrich
Methyl-trioctylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for electrochemistry, ≥99% (NMR)
Sinonimo/i:
Methyltri-n-octylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, Trioctylmethylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H54F6N2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
648.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (NMR)
Stato
liquid
Impurezze
≤300 ppm water
Indice di rifrazione
n20/D 1.439
Conducibilità
~0.04 mS/cm
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤20 mg/kg
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
fluoride (F-): ≤20 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.C2F6NO4S2/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-25H2,1-4H3;/q+1;-1
LAGQNGWYNLUQRI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl-trioctylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is an ionic liquid used as an electrolyte in various electrochemical applications including sensors, batteries, and capacitors due to its diverse properties such as Low volatility, high conductivity, excellent electrochemical window and ability to solvate multiple species.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Ionic Liquids for Electrochemical Applications