713074
1-Butyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
97%
Sinonimo/i:
PP14TFSI, [Bmpip][NTf2]
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤0.2% water
Stringa SMILE
O=S([N-]S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.C[N+]1(CCCC)CCCCC1
InChI
1S/C10H22N.C2F6NO4S2/c1-3-4-8-11(2)9-6-5-7-10-11;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-10H2,1-2H3;/q+1;-1
ZDMWZUAOSLBMEY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- As an electrolyte in ionic liquid dual ion battery and dual-graphite battery.
- As a model ionic liquid in the study of ionic effect on the desulfurization of fuels.
- In the study of the activity coefficient of different solutes at infinite dilution.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?