Documenti fondamentali
86837
Supelco
Tetrabutylammonium benzoate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCOC6H5)
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.58
Beilstein:
4070140
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
Grado
for electrochemical analysis
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Stato
crystals
Punto di fusione
64-67 °C (lit.)
Solubilità
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
[O-]C(=O)c1ccccc1.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C7H6O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
WGYONVRJGWHMKV-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
Tetrabutylammonium benzoate may be used as an analytical reagent for the electrochemical generation of hydrogen from acetic acid using a molecular molybdenum-oxo catalyst.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Electrochemical generation of hydrogen from acetic acid using a molecular molybdenum?oxo catalyst.
Thoi SV, et al.
Energy & Environmental Science, 5(7), 7762-7770 (2012)
Ken T Ngo et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(7), 2604-2618 (2017-01-25)
Electrocatalytic reduction of CO