Documenti fondamentali
86884
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium nitrite
≥97.0% (NT)
Sinonimo/i:
N,N,N-tributyl-1-butanaminium nitrite
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(NO2)
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.47
Beilstein:
6285720
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (NT)
Stato
crystals
Stringa SMILE
[O-]N=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HNO2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1-3/h5-16H2,1-4H3;(H,2,3)/q+1;/p-1
SHRKDVQQQPFSIY-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Altre note
Reagent for the synthesis of aliphatic nitrocompounds from bromides
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R. Munz et al.
Liebigs Ann. Chem., 628-628 (1979)