87741
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
≥95.0% (T)
Sinonimo/i:
TMAH Pentahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.1 (vs air)
Saggio
≥95.0% (T)
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
878 °F
Limite di esplosione
36 %
Impurezze
≤0.1% halides (as chloride)
pH
(14 at ca.1,000 g/l at 20 °C (68 °F))
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
Solubilità
soluble (2,200 g/l at 15 °C (59 °F))
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate may be used in the preparation of a mesoporous molecular sieve belonging to the MCM-41 (mobil composition of matter No. 41) category with silica to (tetrahedral) aluminum ratio as low as 8.5:1.
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,thymus
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?