334901
Tetrametilammonio idrossido
25 wt. % in methanol
Sinonimo/i:
N,N,N-trimethyl-methanaminium hydroxide, TMAH, TMAOH
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
17.5 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
25 wt. % in methanol
Impurezze
≤10% water
≤2% chloride
Densità
0.866 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Tetramethylammonium hydroxide is a quaternary ammonium salt generally used as an anisotropic etchant for silicon due to its high silicon etching rate.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Liver,thymus
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?