328251
Tetrametilammonio idrossido
10 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
N,N,N-trimethyl-methanaminium hydroxide, TMAH, TMAOH
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
17.5 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Concentrazione
10 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.3521
Densità
1.006 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- A reactant to synthesize epoxy-polyhedral oligomeric silsesquioxanes (EPOSS) via sol-gel method using 2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane (ECTMS) in IPA.
- An ionic liquid to modify SnO2 nanocrystals, which are applicable as an efficient electron transport layer in perovskite solar cells.
TMAH can also be used as an anisotropic etchant for silicon due to its high silicon etching rate. The main advantage of using TMAH is that it causes no danger to electrical circuits due to the absence of alkali ions.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,thymus
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?