Documenti fondamentali
86906
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium methoxide solution
20% in methanol (NT)
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCH3)
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.50
Beilstein:
4597539
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solution
Concentrazione
20% in methanol (NT)
Impurezze
≤0.01% halides (as bromide)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CH3O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;1H3/q+1;-1
HPVRLMGCBINLBH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)