Y0001998
Sulfobutylbetadex sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
β-Cyclodextrin sulfobutyl ethers sodium salts
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
betadex
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C50H86O41S2.2Na/c51-9-16-36-23(57)29(63)45(78-16)86-38-18(11-53)80-47(31(65)25(38)59)88-40-20(13-55)82-49(33(67)27(40)61)90-42-22(15-76-5-1-3-7-92(70,71)72)84-50(43(35(42)69)77-6-2-4-8-93(73,74)75)91-41-21(14-56)83-48(34(68)28(41)62)89-39-19(12-54)81-46(32(66)26(39)60)87-37-17(10-52)79-44(85-36)30(64)24(37)58;;/h16-69H,1-15H2,(H,70,71,72)(H,73,74,75);;/q;2*+1/p-2
RGQYVQYXCZODQW-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)