Documenti fondamentali
Y0002007
Sulfobutylbetadex impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,4-Butane sultone, 4-Hydroxybutane-1-sulfonic acid δ-sultone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.17
Beilstein:
110588
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
betadex
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. ebollizione
>165 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
12-15 °C (lit.)
Densità
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S1(=O)CCCCO1
InChI
1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Sulfobutylbetadex impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
309.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
154 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)