Y0002008
Sulfobutylbetadex impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Sodium 1-butanesulfonate, 1-Butanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
betadex
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)