Y0002006
Sulfobutylbetadex impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4,4′-Oxybis-1-butanesulfonic acid disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
betadex
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCOCCCC[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C8H18O7S2.2Na/c9-16(10,11)7-3-1-5-15-6-2-4-8-17(12,13)14;;/h1-8H2,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
FMASHOOOLPDQTK-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)