Y0001682
Gemcitabine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2′,2′-Difluoro-2′-deoxyuridine, 2′-Deoxy-2′,2′-difluorouridine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
gemcitabine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C9H10F2N2O5/c10-9(11)6(16)4(3-14)18-7(9)13-2-1-5(15)12-8(13)17/h1-2,4,6-7,14,16H,3H2,(H,12,15,17)/t4-,6-,7-/m1/s1
FIRDBEQIJQERSE-QPPQHZFASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti