Documenti
Y0000186
(2-idrossipropil)-β-ciclodestrina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
betadex
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
La solubilità dei farmaci lipofili aumenta linearmente con la concentrazione di idrossipropil-β-ciclodestrina (HBC) in soluzione acquosa a causa del complesso che si forma fra HBC e il farmaco. Questo complesso di tipo ospite/ospitante si forma tra il farmaco e la cavità non polare della HBC aumentando la solubilità. È possibile liofilizzare le soluzioni per produrre polveri facilmente solubili. Non tossico nel coniglio e nel topo.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
752.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 400 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti