Key Documents
H107
Sigma-Aldrich
(2-idrossipropil)-β-ciclodestrina
powder
Sinonimo/i:
2-hydroxypropylether, Beta-cyclodextrin
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
PM
estimated mol wt ~1396 Da
Solubilità
H2O: soluble
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Descrizione generale
Average degree of substitution is 0.6-0.8 unit of 2-hydroxypropyl(C3H7O) per glucose unit.
Le ciclodestrine sono oligosaccaridi ciclici costituiti da 6, 7 o 8 unità di glucopiranosio, di solito denominate rispettivamente α-, β- o γ-ciclodestrine. La struttura rigida a ciambella fa di questi composti degli agenti complessanti naturali. Queste strutture uniche devono la loro stabilità al legame idrogeno intramolecolare tra i gruppi idrossilici C2 e C3 delle unità di glucopiranosio adiacenti. La molecola assume forma torica con gli idrossili C2 e C3 ubicati attorno all′apertura più grande e l′idrossile più reattivo C6 allineato attorno all′apertura più piccola La disposizione degli idrossili C6 opposti agli idrossili C2 e C3 legati all'idrogeno obbliga i legami di ossigeno in stretta prossimità all'interno della cavità, portando a un interno idrofobico ricco di elettroni. La dimensione di questa cavità idrofoba è una funzione del numero di unità di glucopiranosio che formano la ciclodestrina.
La solubilità delle ciclodestrine naturali è molto scarsa. Alla fine degli anni ‘60 si scoprì che sostituzioni chimiche a livello dei siti idrossilici 2, 3 e 6 avrebbero aumentato notevolmente la solubilità. La maggior parte delle ciclodestrine modificate chimicamente è in grado di raggiungere una concentrazione in acqua del 50% (p/v).
La dimensione della cavità è il principale determinante nella scelta della ciclodestrina da usare nella complessazione. Il diametro della cavità delle β-ciclodestrine o dei composti con unità di β-glucopiranosio si adatta bene all′uso con molecole delle dimensioni di ormoni, vitamine e molti composti usati di frequente nelle applicazioni di colture tissutali e cellulari. Per questo motivo, la ß-ciclodestrina viene usata principalmente come agente complessante.
Applicazioni
La (2-idrossipropil)-β-ciclodestrina è stata usata:
  • per esaminarne gli effetti sull′omeostasi del colesterolo
  • per la procedura di kindling nei topi e l′analisi elettrografica dell′ippocampo
  • per migliorare una scarsa inibizione prepulse (PPI) nei topi
La solubilità dei farmaci lipofili aumenta linearmente con la concentrazione di idrossipropil-β-ciclodestrina (HBC) in soluzione acquosa a causa del complesso che si forma fra HBC e il farmaco. Questo complesso di tipo ospite/ospitante si forma tra il farmaco e la cavità non polare della HBC aumentando la solubilità. È possibile liofilizzare le soluzioni per produrre polveri facilmente solubili. Non tossico nel coniglio e nel topo.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Variables affecting prepulse inhibition of the startle reflex and the response to antipsychotics in DBA/2NCrl mice
Flood DG, et al.
Psychopharmacology, 195(2), 203-211 (2007)
Platelet-activating factor receptor antagonism targets neuroinflammation in experimental epilepsy
Musto AE and Samii M
Epilepsia, 52(3), 551-561 (2011)
Weekly cyclodextrin administration normalizes cholesterol metabolism in nearly every organ of the Niemann-Pick type C1 mouse and markedly prolongs life
Ramirez CM, et al.
Pediatric Research, 68(4), 309-309 (2010)
Normalization of cholesterol homeostasis by 2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin in neurons and glia from Niemann-Pick C1-deficient mice
Peake KB and Vance JE
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M111 (2012)
Normalization of cholesterol homeostasis by 2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin in neurons and glia from Niemann-Pick C1-deficient mice
Peake KB and Vance JE
The Journal of biological chemistry, jbc-M111 (2012)
Articoli
Many metabolically important compounds, such as lipid-soluble vitamins and hormones, have very low solubilities in aqueous solutions. Various techniques have been used to solubilize these compounds in tissue culture, cell culture, or other water-based applications.