Documenti fondamentali
778966
Sigma-Aldrich
(2-idrossipropil)-β-ciclodestrina
Wacker Chemie AG
Sinonimo/i:
Cavasol® W7 HP, HP-β-CD
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Wacker Chemie AG
Grado di funzionalizzazione
molar substitution per 0.60
Impurezze
≤1.0% unsubstituted cyclodextrin
≤5.0% polypropylene glycol
Residuo alla calcinazione
≤2.5%
Perdita
≤7.0% loss on drying
Stringa SMILE
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Descrizione generale
La (2-idrossipropil)-β-ciclodestrina (HP-β-CD) è un oligosaccaride macrociclico con una cavità interna idrofoba e una superficie esterna idrofila che gli consentono di incorporare al proprio interno molecole farmacologicamente attive poco solubili in acqua, incrementandone così la solubilità in acqua e la biodisponibilità. Possiede inoltre elevata attività superficiale ed elevata capacità di stabilizzazione.
Applicazioni
La (2-idrossipropil)-β-ciclodestrina viene impiegata come:
  • Additivo macromolecolare nella sintesi di ossidi di zirconio tetragonali a fase singola.
  • Precursore nella sintesi del polirotaxano.
  • Solubilizzante e stabilizzante in formulazioni farmaceutiche. Inoltre l′HP-β-CD mostra una notevole attività antitumorale.
La solubilità dei farmaci lipofili aumenta linearmente con la concentrazione di idrossipropil-β-ciclodestrina (HBC) in soluzione acquosa a causa del complesso che si forma fra HBC e il farmaco. Questo complesso di tipo ospite/ospitante si forma tra il farmaco e la cavità non polare della HBC aumentando la solubilità. È possibile liofilizzare le soluzioni per produrre polveri facilmente solubili. Non tossico nel coniglio e nel topo.
Note legali
Cavasol is a registered trademark of Wacker Chemie AG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
?Back to the future?: a new look at hydroxypropyl beta-cyclodextrins.
Malanga M, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 105(9), 2921-2931 (2016)
2-Hydroxypropyl-?-cyclodextrin acts as a novel anticancer agent.
Yokoo M, et al.
PLoS ONE, 10(11), e0141946-e0141946 (2015)
2-Hydroxypropyl-?-cyclodextrin (HP-?-CD): a toxicology review.
Gould S & Scott RC.
Food And Chemical Toxicology, 43(10), 1451-1459 (2005)
Weijin Wang et al.
Theranostics, 11(11), 5279-5295 (2021-04-17)
Intracellular accumulation of tau is a hallmark pathology in Alzheimer disease (AD) and the related tauopathies, thus targeting tau could be promising for drug development. Proteolysis Targeting Chimera (PROTAC) is a novel drug discovery strategy for selective protein degradation from
Zhong Wang et al.
Mediators of inflammation, 2011, 848309-848309 (2011-03-16)
Our previous study concerning brain trauma has shown that progesterone could regulate toll-like receptor 4 (TLR4) and nuclear factor-kappa B (NF-κB) signaling pathway in the brain, which also has been proved to play important roles in early brain injury (EBI)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
778966-500G4061835555512
778966-100G4061833315088
778966-10KG4061833552353