C4767
β-ciclodestrina
≥97%
Sinonimo/i:
β-destrina di Schardinger, Carvi, Cicloeptaamilosio, Ciclomaltoeptaosio
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
microbial
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O
Punto di fusione
290-300 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
1 M NH4OH: 50 mg/mL
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Many metabolically important compounds, such as lipid-soluble vitamins and hormones, have very low solubilities in aqueous solutions. Various techniques have been used to solubilize these compounds in tissue culture, cell culture, or other water-based applications.
Dmitri Simberg (University of Colorado Anschutz Medical Campus, USA) reviews the used of dextran and cyclodextrin for the synthesis of nanoparticles used in drug delivery applications.
Dmitri Simberg (University of Colorado Anschutz Medical Campus, USA) reviews the used of dextran and cyclodextrin for the synthesis of nanoparticles used in drug delivery applications.