Documenti fondamentali
332607
Sigma-Aldrich
(2-idrossipropil)-β-ciclodestrina
average Mw ~1,460
Sinonimo/i:
HP-β-CD
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]25/D +135°, c = 1 in H2O (typical)
PM
average Mw ~1,460
Grado di funzionalizzazione
0.8 molar substitution
Punto di fusione
267 °C (dec.)
Solubilità
water: 180 g/L
Stringa SMILE
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Descrizione generale
La (2-idrossipropil)-β-ciclodestrina, un idrossialchilderivato della ciclodestrina, trova applicazione come veicolo in formulazioni usate per accrescere la solubilità di farmaci in soluzioni acquose, a vantaggio della biodisponibilità dei principi attivi nei sistemi biologici. Impiegata normalmente come sostituto delle α-, β- e γ-ciclodestrine.
Applicazioni
La (2-idrossipropil)-β-ciclodestrina può essere impiegata:
  • come standard analitico per la determinazione di analiti di formulazioni farmaceutiche mediante cromatografia su strato sottile (TLC)
  • per studiare l′interazione ospite/ospitante con composti organici a basso peso molecolare prima della loro quantificazione mediante cromatografia liquida in fase inversa (RP-HPLC)
  • come additivo di fasi mobili per un′efficace separazione di β-carboline in HPLC
  • in cromatografia elettrocinetica micellare modificata da ciclodestrine (CD-modified MEKC) per la determinazione di sertralina cloridrato e dei sottoprodotti di sintesi
La solubilità dei farmaci lipofili aumenta linearmente con la concentrazione di idrossipropil-β-ciclodestrina (HBC) in soluzione acquosa a causa del complesso che si forma fra HBC e il farmaco. Questo complesso di tipo ospite/ospitante si forma tra il farmaco e la cavità non polare della HBC aumentando la solubilità. È possibile liofilizzare le soluzioni per produrre polveri facilmente solubili. Non tossico nel coniglio e nel topo.
La solubilità dei farmaci lipofili è direttamente proporzionale alla concentrazione di idrossipropil-β-ciclodestrina (HP-β-CD) in soluzione acquosa, a causa della formazione di un complesso fra la HP-β-CD e il farmaco. Questo complesso di tipo ospite-ospitante che si forma tra il farmaco e la cavità apolare della HP-β-CD aumenta la solubilità del farmaco. La HP-β-CD può essere utilizzata per preparare un complesso di inclusione con la ropivacaina (RVC) e aumentarne la solubilità a vantaggio di un'efficiente drug delivery.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>752.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 400 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chromatographic Separation and Purification of Novel Drug Excipient 2-Hydroxypropyl-beta-Cyclodextrin [J]
Yimin Z, et al.
Chinese Journal of Analytical Chemistry, 5 (2006)
Daniele R de Araujo et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 33(1), 60-71 (2007-11-27)
Ropivacaine (RVC) is an enantiomerically pure local anesthetic (LA) largely used in surgical procedures, which presents physico-chemical and therapeutic properties similar to those of bupivacaine (BPV), but associated to less systemic toxicity. This study focuses on the development and pharmacological
Björn-Hendrik Peters et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 95, 72-81 (2016-05-26)
Microscale freeze-drying makes rapid process cycles possible for early-stage formulation development. To investigate the effects of equipment scale and cooling rate on the solid state properties and the protein's secondary structure of a sample, three binary formulations of catalase were
S E Lucangioli et al.
Journal of chromatography. A, 871(1-2), 207-215 (2000-03-29)
In this work development, optimization and validation of a cyclodextrin-modified micellar electrokinetic chromatography (CD-modified MEKC) method is proposed to resolve separation of the sertraline hydrochloride and synthesis-related substances. Sertraline hydrochloride, the cis-(1S,4S) enantiomer form, is used as an antidepressant therapeutic
P K Zarzycki et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 391(8), 2793-2801 (2008-06-20)
The main focus of this study was to explore the capability of native alpha-cyclodextrin, beta-cyclodextrin and gamma-cyclodextrin and their hydroxypropyl derivatives for host-guest interaction with 7,8-dimethoxyflavone, selected steroids (estetrol, estriol, estradiol, estrone, testosterone, cortisone, hydrocortisone, progesterone and 17alpha-hydroxyprogesterone) and polycyclic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
332607-25G4061826736890
332607-5G4061826736920
332607-500G4061826736906
332607-100G4061826736883