PHR1829
Hypromellose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1330005
Famiglia di API
hypromellose
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pack of 500 mg
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)