W431433
Phenethyl decanoate
≥95%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.41
Numero FEMA:
4314
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.685
NACRES:
NA.21
Organolettico:
honey; floral; sweet
Grado:
FG
Allergene alimentare:
no known allergens
Prodotti consigliati
Grado
FG
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
honey; floral; sweet
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)