Key Documents
W419255
Sigma-Aldrich
2-Pentanoylfuran
≥99%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.19
Numero FEMA:
4192
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
13.163
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥99%
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
licorice; cheesy; earthy; sweet
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)