W460955
Guaiacol propionate
≥95%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Numero FEMA:
4609
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.943
NACRES:
NA.21
Prodotti consigliati
Grado
FG
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
nutty; fruity; vanilla
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
190.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87.78 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)