W460715
Guaiacol butyrate
≥95%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero FEMA:
4607
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.944
NACRES:
NA.21
Prodotti consigliati
Grado
FG
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; nutty
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)