Documenti fondamentali
W466033
Sigma-Aldrich
DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
≥95%, FG
Sinonimo/i:
α,4-Dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, VMA, Vanillomandelic acid, Vanillylmandelic acid, Vanilmandelic acid
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(OCH3)CH(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.17
Numero FEMA:
4660
Beilstein:
2213227
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero Flavis:
08.134
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
Punto di fusione
132-134 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
sweet; vanilla
Stringa SMILE
OC1=C(OC)C=C(C(O)C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)