H8876
5-Hydroxyindole-3-acetic acid
≥98% (HPLC), crystalline
Sinonimo/i:
5-HIAA
About This Item
Prodotti consigliati
product name
5-Hydroxyindole-3-acetic acid, ≥98% (HPLC), crystalline
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
crystalline
Colore
white to purple
Punto di fusione
161-164 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3