11569
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
DOPAC, Homoprotocatechuic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (T)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
127-130 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
CFFZDZCDUFSOFZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)