102601
3,4-Dihydroxyhydrocinnamic acid
98%
Sinonimo/i:
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid, Hydrocaffeic acid
Saggio
98%
Punto di fusione
136-139 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5,10-11H,2,4H2,(H,12,13)
DZAUWHJDUNRCTF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It can also be used for thesurface functionalization of nanoparticles. The functionalization with DHCA notonly improves the water solubility of nanoparticles but also provides a platformfor further modification due to the presence of surface carboxyl groups.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?