H49901
3-Hydroxyphenylacetic acid
≥99%
Sinonimo/i:
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid, (m-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3′-Hydroxyphenyl)acetic acid, 3-Hydroxybenzeneacetic acid, 3′-Hydroxyphenylacetic acid
Saggio
≥99%
Punto di fusione
129-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
FVMDYYGIDFPZAX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?