850217
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
98%
Sinonimo/i:
DOPAC, Homoprotocatechuic acid
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
127-130 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 50 mg/mL, clear, almost colorless
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
CFFZDZCDUFSOFZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
850217-5G | 4061833014790 |
850217-1G | 4061833014783 |