37870
3-(2,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,4-Dihydroxyhydrocinnamic acid, Hydroumbellic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
158-162 °C
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1,3,5,10-11H,2,4H2,(H,12,13)
HMCMTJPPXSGYJY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3