PZ0311
PF-05089771
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[2-(3-Amino-1H-pyrazol-4-yl)-4-chlorophenoxy]-5-chloro-2-fluoro-N-4-thiazolyl-benzenesulfonamide 4-methylbenzenesulfonate (1:1), 4-[2-(5-Amino-1H-pyrazol-4-yl)-4-chloro-phenoxy]-5-chloro-2-fluoro-N-thiazol-4-yl-benzenesulfonamide p-toluene sulfonate salt, PF-05089771 p-toluene sulfonate salt
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 30 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
ClC1=CC(C2=C(N)NN=C2)=C(OC3=C(Cl)C=C(S(NC4=CSC=N4)(=O)=O)C(F)=C3)C=C1.CC5=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C5
InChI
1S/C18H12Cl2FN5O3S2.C7H8O3S/c19-9-1-2-14(10(3-9)11-6-24-25-18(11)22)29-15-5-13(21)16(4-12(15)20)31(27,28)26-17-7-30-8-23-17;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-8,26H,(H3,22,24,25);2-5H,1H3,(H,8,9,10)
NVKBPDYKPNYMDR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)