Documenti fondamentali
PZ0273
Sigma-Aldrich
PF-04531083
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[6-Amino-5-(2-chloro-5-methoxyphenyl)-2-pyridinyl]-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, N-[6-Amino-5-(2-chloro-5-methoxyphenyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxamide, PF 4531083
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16ClN5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.79
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Clc1c(cc(cc1)OC)c2c(nc(cc2)NC(=O)c3[n](ncc3)C)N
InChI
1S/C17H16ClN5O2/c1-23-14(7-8-20-23)17(24)22-15-6-4-11(16(19)21-15)12-9-10(25-2)3-5-13(12)18/h3-9H,1-2H3,(H3,19,21,22,24)
ZRJGMDIPCQOGNI-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-04531083 is an orally available, potent and selective sodium channel Nav1.8 blocker. PF-04531083 was designated as a potential treatment of pain.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)