SML0828
FPH2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(3-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)thioxureido)-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxamide, 4-[[[(5-Chloro-2-methoxyphenyl)amino]thioxomethyl]amino]-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxamide, BRD-9424
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
S=C(Nc2c[n](nc2C(=O)N)CC)Nc1c(ccc(c1)Cl)OC
InChI
1S/C14H16ClN5O2S/c1-3-20-7-10(12(19-20)13(16)21)18-14(23)17-9-6-8(15)4-5-11(9)22-2/h4-7H,3H2,1-2H3,(H2,16,21)(H2,17,18,23)
PCHRYHSDDPPZBV-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)