Documenti fondamentali
A9165
Sigma-Aldrich
N-acetil-L-cisteina
≥99% (TLC), suitable for cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
LNAC, NAC
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.19
Beilstein:
1724426
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome del prodotto
N-acetil-L-cisteina, BioReagent, suitable for cell culture
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
106-108 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 100 mg/mL (with heating)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Applicazioni
N-Acetyl-L-cysteine has been used as a component of intestinal basal medium for the culture of mouse intestinal stem cells and also as a component of expansion medium.
Azioni biochim/fisiol
Agente antiossidante e mucolitico. Incrementa gli agglomerati cellulari di scavenger dei radicali liberi. Riportata la capacità di impedire l′apoptosi nelle cellule neuronali ma di indurla nelle cellule muscolari lisce. Inibisce la replicazione dell′HIV. Può servire come substrato per la glutatione transferasi microsomiale.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Gastrin I human ≥95% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
G9020
Gastrin I human
Y-27632 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
Y0503
Y-27632
N-acetil-L-cisteina British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP907
N-acetil-L-cisteina
Acetilcisteina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1009005
Acetilcisteina
N-acetil-L-cisteina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0150000
N-acetil-L-cisteina
Collagenasi powder, Suitable for the digestion and isolation of physiologically active pancreatic islet cells, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
C9407
Collagenasi
Derivation and long-term expansion of human endometrial and decidual organoids
Margherita Turco
Protocol Exchange, 2639-2644 (2017)
Isolation, Culture, and Maintenance of Mouse Intestinal Stem Cells
Kevin P. O?Rourke
Bio-protocol, 6(4), e1733-e1733 (2016)
Jing Xie et al.
Bone research, 7, 23-23 (2019-10-28)
Osteoarthritis (OA) is an age-related disorder that is strongly associated with chondrocyte senescence. The causal link between disruptive PTEN/Akt signaling and chondrocyte senescence and the underlying mechanism are unclear. In this study, we found activated Akt signaling in human OA
Meritxell Huch et al.
Nature, 494(7436), 247-250 (2013-01-29)
The Wnt target gene Lgr5 (leucine-rich-repeat-containing G-protein-coupled receptor 5) marks actively dividing stem cells in Wnt-driven, self-renewing tissues such as small intestine and colon, stomach and hair follicles. A three-dimensional culture system allows long-term clonal expansion of single Lgr5(+) stem
Suzanne M Cloonan et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(11), 4494-4505 (2015-05-12)
Ruthenium polypyridyl complexes show great promise as new photodynamic therapy (PDT) agents. However, a lack of detailed understanding of their mode of action in cells poses a challenge to their development. We have designed a new Ru(II) PDT candidate that
Articoli
Oxidative stress is mediated, in part, by reactive oxygen species produced by multiple cellular processes and controlled by cellular antioxidant mechanisms such as enzymatic scavengers or antioxidant modulators. Free radicals, such as reactive oxygen species, cause cellular damage via cellular.
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLC