Documenti fondamentali
1009005
USP
Acetilcisteina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-acetil-L-cisteina, LNAC, NAC
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.19
Beilstein:
1724426
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
acetylcysteine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
106-108 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Applicazioni
Acilcisteina standard di riferimento USP per test e saggi di qualità specificati.
Usato anche per la preparazione di soluzioni standard e soluzioni madre standard per saggi che impiegano il metodo della cromatografia liquida con rivelatore UV, secondo quanto descritto nelle seguenti monografie della Farmacopea degli Stati Uniti (USP):
  • Soluzione di acilcisteina
  • Acilcisteina
  • Soluzione galenica di acilcisteina
Azioni biochim/fisiol
Agente antiossidante e mucolitico. Incrementa gli agglomerati cellulari di scavenger dei radicali liberi. Riportata la capacità di impedire l′apoptosi nelle cellule neuronali ma di indurla nelle cellule muscolari lisce. Inibisce la replicazione dell′HIV. Può servire come substrato per la glutatione transferasi microsomiale.
Risultati analitici
Questi prodotti sono esclusivamente per test e saggi. Non sono destinati alla somministrazione a umani o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare o curare malattie di nessun genere.​
Altre note
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Acetylcysteine Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 27(3), 82-82 (2020)
Yuval Samuni et al.
Biochimica et biophysica acta, 1830(8), 4117-4129 (2013-04-27)
N-acetylcysteine (NAC) has been in clinical practice for several decades. It has been used as a mucolytic agent and for the treatment of numerous disorders including paracetamol intoxication, doxorubicin cardiotoxicity, ischemia-reperfusion cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, bronchitis, chemotherapy-induced toxicity
Anna M Sadowska
Therapeutic advances in respiratory disease, 6(3), 127-135 (2012-03-01)
To develop an efficient therapy for chronic obstructive pulmonary disease (COPD), N-acetylcysteine (NAC) has been tested as a medication that can suppress various pathogenic processes in this disease. NAC is a thiol compound, which provides sulfhydryl groups. NAC can act
Javed Akhter et al.
American journal of cancer research, 4(5), 495-507 (2014-09-19)
Compared to current treatment for pseudomyxoma peritonei (PMP), the extraction of solubilised mucin through peritoneal catheter can be minimally invasive. However, mucin has variable appearance that may influence mucolysis. Hence, we investigated the mucolysis of 36 mucin samples with a
Gaurav Sharma et al.
Nanotoxicology, 8(6), 663-675 (2013-07-11)
Spontaneous agglomeration of engineered nanoparticles (ENPs) is a common problem in cell culture media which can confound interpretation of in vitro nanotoxicity studies. The authors created stable agglomerates of iron oxide nanoparticles (IONPs) in conventional culture medium, which varied in