Documenti fondamentali
BP907
N-acetil-L-cisteina
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
LNAC, NAC
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.19
Beilstein:
1724426
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
acetylcysteine
Stato
crystalline
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
106-108 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Acetylcysteine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Acetylcysteine Eye Drops
  • Azioni biochim/fisiol
    Agente antiossidante e mucolitico. Incrementa gli agglomerati cellulari di scavenger dei radicali liberi. Riportata la capacità di impedire l′apoptosi nelle cellule neuronali ma di indurla nelle cellule muscolari lisce. Inibisce la replicazione dell′HIV. Può servire come substrato per la glutatione transferasi microsomiale.
    Confezionamento
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Pittogrammi
    Exclamation mark
    Avvertenze
    Warning
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Eye Irrit. 2
    Codice della classe di stoccaggio
    13 - Non Combustible Solids
    WGK 2
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Lot/Batch Number
    Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 5
    1 of 5
    Hongge Wang et al.
    Oncogene, 39(14), 2905-2920 (2020-02-08)
    PARP1 and PARP2 play critical roles in regulating DNA repair and PARP inhibitors have been approved for the treatment of BRCA1/2-mutated ovarian and breast cancers. It has long been known that PARP inhibition sensitizes cancer cells to DNA-damaging cytotoxic agents