Documenti
A2795
Sigma-Aldrich
N-acetil-D-galattosamina
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-acetamido-2-deossi-D-galattosio, D-GalNAc, N-acetilcondrosamina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.21
Beilstein:
2331340
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white
Punto di fusione
160 °C
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6+,7-,8?/m1/s1
OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
Descrizione generale
La N-acetil-D-galattosammina (GalNAc) è un amminozucchero presente in molte strutture di glicani O- e N-linked. Nella glicosilazione delle proteine, GalNAc, nella forma di uridina difosfato (UDP)-GalNAc, è lo zucchero iniziale che viene legato con legame O-glicosidico a molti residui di serina e treonina.
Applicazioni
La N-acetil-D-galattosammina è stata usata:
  • come zucchero aptenico dell'agglutinina di Dolichos biflorus (DBA) nei saggi di binding con microsfere legate a lectina
  • per valutare la specificità del legame della lectina utilizzando l'inibizione del blot con lectina
  • in immunoistochimica per pre-adsorbire la lectina di Wisteria floribunda
La N-acetil-D-galattosammina (GalNAc) è un amminozucchero presente in molte strutture di O- ed N-glicani Nella forma di UDP-GalNAc, GalNAc è lo zucchero iniziale con legame O a molti residui di serina e treonina nella glicosilazione delle proteine.
Altre note
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di monosaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
P Van den Steen et al.
Critical reviews in biochemistry and molecular biology, 33(3), 151-208 (1998-07-23)
The biosynthesis, structures, and functions of O-glycosylation, as a complex posttranslational event, is reviewed and compared for the various types of O-glycans. Mucin-type O-glycosylation is initiated by tissue-specific addition of a GalNAc-residue to a serine or a threonine of the
Sian F Irvine et al.
International journal of molecular sciences, 19(4) (2018-04-13)
Perineuronal nets (PNNs) are extracellular matrix structures surrounding neuronal sub-populations throughout the central nervous system, regulating plasticity. Enzymatically removing PNNs successfully enhances plasticity and thus functional recovery, particularly in spinal cord injury models. While PNNs within various brain regions are
Yuki Kuramoto et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 121, 256-265 (2018-07-27)
Fabry disease is an X-linked disease caused by mutations in α-galactosidase A (GLA); these mutations result in the accumulation of its substrates, mainly globotriaosylceramide (Gb3). The accumulation of glycosphingolipids induces pathogenic changes in various organs, including the heart, and Fabry
Malte Lenders et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 32(12), 2090-2097 (2016-09-30)
Renal and cardiac involvement is responsible for substantial morbidity and mortality in Fabry disease (FD). We analysed the incidence of FD-related renal, cardiac and neurologic end points in patients with FD on long-term enzyme replacement therapy (ERT). A retrospective analysis
David J Gill et al.
Trends in cell biology, 21(3), 149-158 (2010-12-15)
O-GalNAc glycosylation of proteins confers essential structural, protective and signaling roles in eumetazoans. Addition of O-glycans onto proteins is an extremely complex process that regulates both sites of attachment and the types of oligosaccharides added. Twenty distinct polypeptide GalNAc-transferases (GalNAc-Ts)