R5010
Resveratrolo
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,4′,5-triidrossi-trans-stilbene, 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant root (bushy knotweed)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
acetone: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Informazioni sul gene
human ... AR(367) , CYP1A2(1544) , ESR1(2099) , SIRT1(23411)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Esr1(24890)
Applicazioni
- in esperimenti sull′intrappolamento
- per studiare il suo effetto neuroprotettivo sulla morte delle cellule neuronali retiniche che viene mediata dall′attivazione della protein-chinasi II dipendente da Ca2+/calmodulina indotta dal diabete
- come standard nella valutazione del contenuto di stilbene nelle foglie di vite mediante fluorometria in vivo
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.