Y0001194
Resveratrolo
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,4′,5-triidrossi-trans-stilbene, 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
resveratrol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)