567860
SRT1720
SRT1720, CAS 925434-55-5, is a cell-permeable inhibitor of the mitochondrial SIRT3. Inhibition is AceCS2-competitive (Ki = 0.56 µM; Km = 2.44 µM), but NAD+-uncompetitive (Ki = 0.34 µM; Km = 280 µM).
Sinonimo/i:
SRT1720, HAT Inhibitor XI, Histone Acetyltransferase Inhibitor XI, p300/CBP Inhibitor IX, N-(2-(3-(1-Piperazinylmethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)phenyl)-2-quinolinecarboxamide, Sirtuin-3 Inhibitor, SRT1720, SIRT3 Inhibitor II, HAT Inhibitor XI, Histone Acetyltransferase Inhibitor XI, p300/CBP Inhibitor IX, SIRT3 Inhibitor II, N-(2-(3-(1-Piperazinylmethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)phenyl)-2-quinolinecarboxamide, Sirtuin-3 Inhibitor, SRT1720
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 2.5 mg/mL, clear, yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C1=NC(C=CC=C2)=C2N=C1)NC3=CC=CC=C3C4=CN5C(SC=C5CN6CCNCC6)=N4
InChI
1S/C25H23N7OS/c33-24(22-13-27-20-7-3-4-8-21(20)28-22)29-19-6-2-1-5-18(19)23-15-32-17(16-34-25(32)30-23)14-31-11-9-26-10-12-31/h1-8,13,15-16,26H,9-12,14H2,(H,29,33)
IASPBORHOMBZMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Minor, R.K., et al. 2011. Sci. Rep.1, 70.
Huber, J.L., et al. 2010. Future Med. Chem.2, 1751
Pacholec, M., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 8340
Jin, L., et al. 2009. Protein Sci.18, 514
Feige, J.N., et al. 2008. Cell Metab.8, 347
Milne, J.C., et al. 2007. Nature450, 712.
WGK 3