D-081
Dopamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol with 5% 1 M HCl (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol with 5% 1 M HCl (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
Cl.NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB1(153)
Descrizione generale
Applicazioni
<li><strong>Mass Spectrometry Metabolites in Inborn Errors of Metabolism Research:</strong> In research on very long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency, Acylcarnitines IS Mix 2 is instrumental in metabolic profiling, helping to uncover metabolic alterations that are crucial for diagnosing and understanding inborn errors of metabolism (Bleeker et al., 2020).</li>
<li><strong>Fatty Acid Oxidation Studies:</strong> The mix is critical in research exploring the </ul>
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)