655651
Dopamine-1,1,2,2-d4 hydrochloride
98 atom % D
Sinonimo/i:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
248-250 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2,4D2;
CTENFNNZBMHDDG-URZLSVTISA-N
Confezionamento
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1