Documenti fondamentali
W430622
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl-3-methyl-2-butenoate
≥95%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero FEMA:
4306
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.942
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
berry; fresh; green; floral; fruity
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.7 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
75.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)