Key Documents
W420555
Sigma-Aldrich
Prenyl formate
≥95%, FG
Sinonimo/i:
3-methylbut-2-enyl formate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Numero FEMA:
4205
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.694
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
rum; tomato; fruity; ethereal
Stringa SMILE
C\C(C)=C\COC=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-6(2)3-4-8-5-7/h3,5H,4H2,1-2H3
ZCROFVOAWLRGFY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)