Documenti
W420301
Sigma-Aldrich
Prenyl benzoate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
3-Methyl-2-butenyl benzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Numero FEMA:
4203
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.693
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
chocolate; balsamic; fruity
Stringa SMILE
C\C(C)=C\COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,9H2,1-2H3
INVWRXWYYVMFQC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti