Documenti fondamentali
W393215
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl propionate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
(E)-2-Hexen-1-yl propionate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.22
Numero FEMA:
3932
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.395
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple; banana; green; fruity; tropical; rhubarb
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)