Documenti fondamentali
W256404
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl acetate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
(E)-2-hexen-1-yl acetate, Hexenyl trans-2 acetate
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2CH2CH=CHCH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero FEMA:
2564
Numero CE:
N° CoE:
643
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
09.394
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
165-166 °C (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; banana; fresh; green; fruity; waxy; sweet
Stringa SMILE
[H]\C(CCC)=C(\[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
HRHOWZHRCRZVCU-AATRIKPKSA-N
Descrizione generale
Natural occurrence: Apple, banana, black currant, mango, peach, pear, strawberry and tea.
Azioni biochim/fisiol
Taste at 1-5 ppm
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 59-59 (2002)
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W256404-100G
W256404-1KG-K4061837545252
W256404-9KG
W256404-SAMPLE
W256404-100G-K4061837515415
W256404-1KG
W256404-5KG
W256404-5KG-K4061837545269
W256404-9KG-K4061837545276
W256404-SAMPLE-K4061837515422