W256218
trans-2-Hexen-1-ol
≥95%, FCC, FG
Sinonimo/i:
(E)-hex-2-en-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
158-160 °C (lit.)
Densità
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fresh; grassy; green; leafy
Stringa SMILE
[H]\C(CO)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4+
ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W256218-1KG | |
W256218-1KG-K | 4061837515361 |
W256218-8KG-K | 4061837800290 |
W256218-SAMPLE-K | 4061837515378 |
W256218-250G | |
W256218-250G-K | 4061837800283 |
W256218-8KG | |
W256218-SAMPLE |